Learn More
Emma Safety Footwear Chaussures de sécurité Metric XD
Le dessus en microfibre unique est entièrement lavable. Dotées de SmartecAir™ pour grader les pieds secs et frais. L’embout protecteur empêche la coloration et résiste au lubrifiant et aux graisses. La semelle a été conçue pour être utilisée sur des sols carrelés durs et d’autres sols faciles à nettoyer, souvent utilisés dans des environnements de haute technologie et de salle blanche.
Marque:  Emma Safety Footwear MM50756041
Informations supplémentaires : Poids : 1.35800kg
Code produit. 15978621
  • 110.24€ / 1 paire
Expédition estimée: 05-06-2024
Description
  • Chaussure de sécurité S2 pour conditions de travail humides
  • Construction en microfibre
  • Semelle extérieure à torsion facile GripForce™
  • Certification ESD
  • Doublure sans chrome
  • Argent désinfecté Hydro-Tec™ pour des pieds plus secs et plus frais
  • Sanitized
Spécification
Spécification
Metric XD
Microfibre
41