Learn More
Metro™ Housse pour rack pour cage, autoclavable
Dimensionnée pour s’adapter aux chariots pour cage autoclavables Metro
Marque:  Metro™ LC1860AC
Informations supplémentaires : Poids : 2.17600kg
Code produit. 15927011
  • 841.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 21-07-2022
Description
  • Adapté à environ 70 cycles par housse
Spécification
Spécification
Autoclavables
62 x 20 x 61,5 po (157,5 x 50,8 x 156,2 cm)
61,5 in
62 po
Acier inoxydable
50,8 cm
Housse de chariot
Rack pour cage de 18 po de l
156,2 cm
157,5 cm
20 in