Learn More
Metro™ Ensemble de rails qwikTRAK™ à double profondeur
Créez des rails d’une longueur pouvant aller jusqu’à 21 pieds
Marque:  Metro™ LBTS19NA
Informations supplémentaires : Poids : 14.15200kg
Code produit. 15947001
  • 3660.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 29-06-2023
Description
  • Pour une utilisation avec les systèmes d’étagères Metro Super Erecta™, Super Erecta Pro™, Super Adjustable™, MetroMax Q et MetroMax i
  • Les ensembles comprennent les rails et le matériel nécessaires pour assembler le système sur 21 pieds (640 cm)
  • 17-823-756 (LBTS2.5NA) comprend un kit d’assemblage pour connecter le rail à d’autres ensembles de rails
Spécification
Spécification
Kit de rails
12 kg
Rails et matériel nécessaires pour assembler le système qwikTRAK™ double profondeur jusqu’à 21 pi.
579,12 cm
228 po
26 lb
Système d’étagères Metro™ Super Erecta™, Super Erecta Pro™, Super Adjustable™ MetroMax Q™ et MetroMax i™