Learn More
Metro™ Kits d’unités d’extrémité fixes à double profondeur et rail supérieur
Connecte les unités fixes dans les systèmes à double profondeur et aux ensembles de rails aériens
2215.00€ - 2280.00€
Spécification
Description | Chromé |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Système d’étagères Metro™ Super Erecta™, Super Adjustable™ |
Comprend | 86 po Montants et matériel de connexion |
Type de produit | Kits d’extrémités fixes |
Matériau | Chrome |
Code produit | Marque | Poids (impériale) | Largeur (impériale) | Largeur (impériale) d’étagère | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Poids (impériale) | Largeur (impériale) | Largeur (impériale) d’étagère | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15987151
|
Metro™
LTTE21C |
37 lb | 21 po | 21 po |
2255.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15977151
|
Metro™
LTTE18C |
33 lb | 18 po | 18 po |
2215.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15997151
|
Metro™
LTTE24C |
41 lb | 24 po | 24 po |
2280.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Pour une utilisation avec les systèmes d’étagères Super Erecta™ et Super Adjustable™
- Finition chromée
- Le kit comprend des montants de 86 po (218,5 cm) et du matériel de connexion
Informations sur la commande
Les étagères sont vendues séparément.
Spécification
Chromé | |
86 po Montants et matériel de connexion | |
Chrome |
Système d’étagères Metro™ Super Erecta™, Super Adjustable™ | |
Kits d’extrémités fixes |