Learn More
Metro™ Habillage de bancs
Accessoires robustes et confortables
Marque: Metro™ GB1672S
Informations supplémentaires : Poids : 25.40000kg
Description
- Paillasse de 18 po. (45,7 cm) de hauteur avec dessus solide de 14 gauge, acier inox de type 304
- Plaques de pied en acier inox réglables fournies pour le montage au sol
- Non conducteur, mais peut être rendu conducteur en ajoutant des manchons fendus en aluminium (réf. catalogue 17-987-44)
Spécification
Argent | |
45,72 cm | |
Acier inoxydable | |
16 po | |
40,64 cm |
18 po | |
182,8 cm | |
70 lb | |
31,8 kg |