Learn More
Metro™ Ensemble de rails qwikTRAK™ haute densité
Créez des rails d’une longueur pouvant aller jusqu’à 21 pieds
Marque:  Metro™ BTS10NA
Informations supplémentaires : Poids : 5.08000kg
Code produit. 15926881
  • 1185.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 08-09-2022
Description
  • Pour une utilisation avec les systèmes d’étagères Metro Super Erecta™, Super Erecta Pro™, Super Adjustable™, MetroMax Q et MetroMax i
  • Les ensembles comprennent les rails et le matériel nécessaires pour assembler le système sur 21 pieds (640 cm)
  • 17-823-715 (BTS2.5NA) comprend un kit d’assemblage pour connecter le rail à d’autres ensembles de rails
Spécification
Spécification
304,8 cm
Tracks and hardware needed to assemble high-density qwikTRAK™ system up to 21 ft.
6,4 kg
Kit de rails
Metro™ Super Erecta™, Super Erecta Pro™, Super Adjustable™ MetroMax Q™ and MetroMax i™ shelving system
14 lb.
120 in.