Learn More
Metro™ Table de travail de laboratoire MetroMax i™, dessus en acier inox et dosseret avec cadre à 3 côtés
La construction de polymère avancé de la table de travail de laboratoire MetroMax i™ offre une excellente performance de résistance à la corrosion pour les environnements de laboratoire les plus corrosifs.
Marque: Metro™ LTM30XUS3
Informations supplémentaires : Poids : 22.86400kg
Description
- La table est dotée de surfaces lisses faciles à nettoyer
- Les unités mobiles peuvent être facilement déplacées pour nettoyer derrière la zone de la table
- Large gamme d’accessoires et de roulettes disponibles
Informations sur la commande
Les roulettes doivent être commandées séparément.
Spécification
29,75 x 30 x 39,5 po (74,9 x 76,2 x 100,3 cm) | |
39.5 in. | |
Backsplash with 3 sided frame, adaptor insert | |
74,9 cm | |
30 in. | |
600 lb | |
273 kg |
Ideal for lab | |
100,3 cm | |
29.75 in. | |
Polymer | |
76,2 cm | |
Table mobile |