Learn More
Metro™ Table de travail de laboratoire MetroMax i™, dessus en acier inox et dosseret avec Solid i Shelf
La construction de polymère avancé de la table de travail de laboratoire MetroMax i™ offre une excellente performance de résistance à la corrosion pour les environnements de laboratoire les plus corrosifs.
1545.00€ - 1770.00€
Spécification
À utiliser avec (application) | Idéal pour le laboratoire |
---|---|
Hauteur (impériale) | 39,5 po |
Hauteur (métrique) | 100,3 cm |
Capacité de charge (impériale) | 600 lb |
Capacité de charge (métrique) | 273 kg |
Code produit | Marque | Dimensions (L x l x H) | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l x H) | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15967021
|
Metro™
LT30XS3 |
29,75 x 30 x 39,5 po (74,9 x 76,2 x 100,3 cm) | Table fixe |
1545.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15967031
|
Metro™
LT36XS3 |
35,75 x 30 x 39,5 po (90,8 x 76,2 x 100,3 cm) | Table fixe |
1615.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15967041
|
Metro™
LT48XS3 |
47,75 x 30 x 39,5 po (121,3 x 76,2 x 100,3 cm) | Table fixe |
1700.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15967051
|
Metro™
LT60XS3 |
59,75 x 30 x 39,5 po (151,7 x 76,2 x 100,3 cm) | Table fixe |
1770.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15947071
|
Metro™
LTM36XS3 |
35,75 x 30 x 39,5 po (90,8 x 76,2 x 100,3 cm) | Table mobile |
1770.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15907081
|
Metro™
LTM48XS3 |
47,75 x 30 x 39,5 po (121,3 x 76,2 x 100,3 cm) | Table mobile |
1700.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15967081
|
Metro™
LTM60XS3 |
59,75 x 30 x 39,5 po (151,7 x 76,2 x 100,3 cm) | Table mobile |
1770.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15987061
|
Metro™
LTM30XS3 |
29,75 x 30 x 39,5 po (74,9 x 76,2 x 100,3 cm) | Table mobile |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
- La table est dotée de surfaces lisses faciles à nettoyer
- Les unités mobiles peuvent être facilement déplacées pour nettoyer derrière la zone de la table
- Les matériaux de dessus disponibles incluent la résine phénolique de type 304 inox et TRESPA (noir ou gris)
- Large gamme d’accessoires et de roulettes disponibles
Informations sur la commande
Les roulettes doivent être commandées séparément.
Spécification
Idéal pour le laboratoire | |
100,3 cm | |
273 kg | |
76,2 cm |
39,5 po | |
600 lb | |
30 po | |
polymère |