Learn More
Metro™ Kits d’unités fixes MetroMax i™ à rail supérieur
Stockage à haute densité et facile d’accès
1390.00€ - 1430.00€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Système Metro™ MetroMax i™ et Q™ Top-Track™ |
---|---|
Hauteur (impériale) | 86 po |
Hauteur (métrique) | 2185 mm |
Comprend | Montants de 86 po, matériel et composants de connexion |
Type de produit | Kit d’unité d’extrémité fixe |
Code produit | Marque | Largeur (impériale) d’étagère | Largeur (métrique) d’étagère | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Largeur (impériale) d’étagère | Largeur (métrique) d’étagère | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15937221
|
Metro™
MXTTE18 |
18 po | 45,7 cm |
1390.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-10-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
15947221
|
Metro™
MXTTE24 |
24 po | 61 cm |
1430.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-10-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
Les systèmes de stockage à rail supérieur augmentent la capacité de stockage et la facilité d’accès grâce aux rails de guidage.
- Les unités d’extrémité fixes stabilisent les systèmes de stockage MetroMax i à rail supérieur
- Montants hauts de 2185 mm (86 po)
Informations sur la commande
Commandez-en un par système à rail supérieur. Les étagères sont commandées séparément.
Spécification
Système Metro™ MetroMax i™ et Q™ Top-Track™ | |
2185 mm | |
Kit d’unité d’extrémité fixe |
86 po | |
Montants de 86 po, matériel et composants de connexion |