Learn More
Metro™ Montants pour étagères MetroMax
Compatible avec les étagères MetroMax i™ et MetroMax Q™
53.20€ - 82.05€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Rayonnage Metrotrade; MetroMax itrade; et Qtrade; |
---|---|
Matériau | polymère |
Code produit | Marque | Hauteur (impériale) | Hauteur (métrique) | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Hauteur (impériale) | Hauteur (métrique) | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15957211
|
Metro™
MX74P |
74 in | 188 cm | Montant fixe avec pied de nivellement |
73.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15967211
|
Metro™
MX74UP |
74 po | 188 cm | Montant mobile pour roulette à tige |
71.30€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15917211
|
Metro™
MX33UP |
33 po | 83,82 cm | Montant mobile pour roulette à tige |
53.20€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15907211
|
Metro™
MX33P |
33 po | 83,82 cm | Montant fixe avec pied de nivellement |
53.20€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15947211
|
Metro™
MX63P |
63 po | 160 cm | Montant fixe avec pied de nivellement |
62.25€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15937211
|
Metro™
MX54UP |
54 po | 137,1 cm | Montant mobile pour roulette à tige |
58.85€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15977211
|
Metro™
MX86P |
86 po | 218,4 cm | Montant fixe avec pied de nivellement |
82.05€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Rainures situées à 1 po d’intervalle pour fixer les cales d’étagère en place. Hauteur de poste estampillée sur la face du montant pour faciliter le positionnement de l’étagère.
- Bornes en polymère résistant à la corrosion avec protection antimicrobienne Microban™ intégrée
- Les bornes fixes comprennent un pied de mise à niveau réglable pour compenser les sols inégaux
- Le pied de mise à niveau peut être réglé sur 1 po (25 mm)
- Les montants mobiles accueillent les roulettes à tige Metro en option, disponibles en différents matériaux pour répondre à vos besoins spécifiques
Spécification
Rayonnage Metrotrade; MetroMax itrade; et Qtrade; | |
polymère |