Learn More
Metro™ Kits d’unités d’extrémité fixes qwikTRAK™
Stockage à haute densité et facile d’accès
Marque:  Metro™ BTEC
Informations supplémentaires : Poids : 13.42400kg
Code produit. 15946871
  • 740.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 10-10-2024
pour voir le stock disponible 
Includes:
  • Montants hauts de 1880 mm (74 po)
  • Matériel pour connecter une unité intermédiaire fixe aux rails
  • Matériel pour ancrer les rails au sol
Description
Description
Les systèmes de stockage qwikTRAK sont conçus avec un rail ancré au sol qui permet un accès facile à toutes les étagères dans un espace de stockage efficace.
  • Les unités d’extrémité fixes sont compatibles avec les systèmes de stockage qwikTRAK
  • 1880 mm (74 po) de haut
Pour le stockage avec les systèmes de stockage sur étagères Super Erecta™, Super Erecta Pro™, Super Adjustable™, MetroMax Q™ ou MetroMax i™
Informations sur la commande
Commandez un kit par système. Étagères vendues séparément.
Spécification
Spécification
Montants fixes de 74 po et matériel de connexion
Kit d’unité d’extrémité fixe
1880 mm
Système d’étagères Metro™ Super Erecta™, Super Adjustable™
Acier
18 kg
39,6 lb
74 po
Chrome