Learn More
Metro™ Kits d’unités d’extrémité fixes qwikTRAK™
Stockage à haute densité et facile d’accès
740.00€ - 1460.00€
Spécification
Hauteur (impériale) | 74 po |
---|---|
Hauteur (métrique) | 1880 mm |
Comprend | Montants fixes de 74 po et matériel de connexion |
Type de produit | Kit d’unité d’extrémité fixe |
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Matériau | Poids (impériale) | Poids (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Matériau | Poids (impériale) | Poids (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
15976871
|
Metro™
BTEX3 |
Système d’étagères Metro™ MetroMax i™ et Q™ | polymère | 25 lb | 11,4 kg |
1060.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-10-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
15966871
|
Metro™
BTES |
Système d’étagères Metro™ Super Erecta™, Super Adjustable™ | Acier inoxydable | 39,6 lb | 18 kg |
1460.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-10-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
15946871
|
Metro™
BTEC |
Système d’étagères Metro™ Super Erecta™, Super Adjustable™ | Acier | 39,6 lb | 18 kg |
740.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-10-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
15956871
|
Metro™
BTEK3 |
Système d’étagères Metro™ Super Erecta™, Super Erecta Pro™, Super Adjustable™ | Acier | 39,6 lb | 18 kg |
890.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-10-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
Description
Les systèmes de stockage qwikTRAK sont conçus avec un rail ancré au sol qui permet un accès facile à toutes les étagères dans un espace de stockage efficace.
- Les unités d’extrémité fixes sont compatibles avec les systèmes de stockage qwikTRAK
- 1880 mm (74 po) de haut
Pour le stockage avec les systèmes de stockage sur étagères Super Erecta™, Super Erecta Pro™, Super Adjustable™, MetroMax Q™ ou MetroMax i™
Informations sur la commande
Commandez un kit par système. Étagères vendues séparément.
Spécification
74 po | |
1880 mm | |
Montants fixes de 74 po et matériel de connexion | |
Kit d’unité d’extrémité fixe |