Learn More
Metro™ Kits d’unités d’extrémité fixes qwikTRAK™
Stockage à haute densité et facile d’accès
Marque: Metro™ BTEK3
Informations supplémentaires : Poids : 14.88000kg
Includes:
- Montants hauts de 1880 mm (74 po)
- Matériel pour connecter une unité intermédiaire fixe aux rails
- Matériel pour ancrer les rails au sol
Description
Les systèmes de stockage qwikTRAK sont conçus avec un rail ancré au sol qui permet un accès facile à toutes les étagères dans un espace de stockage efficace.
- Les unités d’extrémité fixes sont compatibles avec les systèmes de stockage qwikTRAK
- 1880 mm (74 po) de haut
Pour le stockage avec les systèmes de stockage sur étagères Super Erecta™, Super Erecta Pro™, Super Adjustable™, MetroMax Q™ ou MetroMax i™
Informations sur la commande
Commandez un kit par système. Étagères vendues séparément.
Spécification
Montants fixes de 74 po et matériel de connexion | |
Kit d’unité d’extrémité fixe | |
1880 mm | |
Système d’étagères Metro™ Super Erecta™, Super Erecta Pro™, Super Adjustable™ | |
Acier |
18 kg | |
39,6 lb | |
74 po | |
Metroseal Green Epoxy |