Learn More
Metro™ 2 kits d’unités d’extrémité fixes à rail supérieur Super Erecta™, Super Erecta Pro™ et Super Adjustable™
Connecte les unités d’extrémité fixes aux ensembles de rails aériens
Marque: Metro™ TTE18S
Informations supplémentaires : Poids : 18.14400kg
Description
- Le kit comprend des montants de 86 po (218,5 cm) et le matériel nécessaire pour connecter les unités d’extrémité fixes au rail
- La conception à fil ouvert des étagères Super Erecta minimise l’accumulation de poussières, permet la circulation libre de l’air et une plus grande visibilité des articles stockés.
Informations sur la commande
Un kit est nécessaire par système unique. Étagères vendues séparément.
Spécification
86 po Montants et matériel de connexion | |
4,9 kg | |
Kit d’unité d’extrémité fixe | |
45,7 cm | |
Néant | |
Acier inoxydable |
18 po | |
18 po | |
11 lb | |
Système de stockage Metro™ Super Erecta™, Super Erecta Pro™, Super Adjustable™ Top-Track™ | |
45,7 cm |