Learn More
Metro™ 2 kits d’unités d’extrémité fixes à rail supérieur Super Erecta™, Super Erecta Pro™ et Super Adjustable™
Connecte les unités d’extrémité fixes aux ensembles de rails aériens
1035.00€ - 1790.00€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Système de stockage Metro™ Super Erecta™, Super Erecta Pro™, Super Adjustable™ Top-Track™ |
---|---|
Comprend | 86 po Montants et matériel de connexion |
Type de produit | Kit d’unité d’extrémité fixe |
Code produit | Marque | Matériau | Largeur (impériale) d’étagère | Finition | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Matériau | Largeur (impériale) d’étagère | Finition | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15927291
|
Metro™
TTE18S |
Acier inoxydable | 18 po | Néant |
1745.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15957291
|
Metro™
TTE21S |
Acier inoxydable | 21 po | Néant |
1765.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15987291
|
Metro™
TTE24S |
Acier inoxydable | 24 po | Néant |
1790.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15907291
|
Metro™
TTE18C |
Acier | 18 po | Chromé |
1035.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15937291
|
Metro™
TTE21C |
Acier | 21 po | Chrome |
1055.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15967291
|
Metro™
TTE24C |
Acier | 24 po | Chrome |
1090.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15917291
|
Metro™
TTE18K3 |
Acier | 18 po | Metroseal 3 avec Microban™ |
1075.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15947291
|
Metro™
TTE21K3 |
Acier | 21 po | Metroseal 3 avec Microban™ |
1090.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15977291
|
Metro™
TTE24K3 |
Acier | 24 po | Metroseal Green Epoxy |
1110.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
Description
- Chromé
- Largeur de l’étagère : 18 po (45,7 cm)
- Le kit comprend des montants de 86 po (218,5 cm) et le matériel nécessaire pour connecter les unités d’extrémité fixes au rail
Informations sur la commande
Un kit est nécessaire par système unique. Étagères vendues séparément.
Spécification
Système de stockage Metro™ Super Erecta™, Super Erecta Pro™, Super Adjustable™ Top-Track™ | |
86 po Montants et matériel de connexion | |
Kit d’unité d’extrémité fixe |