Learn More
Metro™ Montants perlés Super Erecta™
Pour les applications autoclavables et lavables en chariot
Marque: Metro™ 63UPS-SW
Informations supplémentaires : Poids : 1.30400kg
Description
- Chaque montant Type 304 en acier inoxydable est doté d’un bouchon en aluminium perlé sur le dessus
- Pour une utilisation avec des roulettes à tige standard
Spécification
63 in | |
160 cm | |
Roulette à tige Metrotrade; Super Erectatrade; | |
Acier inoxydable |
Idéal pour les applications de lavage d’autoclave et de chariot | |
63 in | |
160 cm |