Learn More
Metro™ Montants perlés Super Erecta™
Pour les applications autoclavables et lavables en chariot
102.00€ - 123.00€
Spécification
À utiliser avec (application) | Idéal pour les applications de lavage d’autoclave et de chariot |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Roulette à tige Metrotrade; Super Erectatrade; |
Matériau | Acier inoxydable |
Code produit | Marque | Hauteur (impériale) | Hauteur (métrique) | Longueur (impériale) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Hauteur (impériale) | Hauteur (métrique) | Longueur (impériale) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
15996691
|
Metro™
33UPS-SW |
33 in | 83,82 cm | 33 po | 87,5 cm |
102.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15946711
|
Metro™
54UPS-SW |
54 in | 137,1 cm | 54 in | 137 cm |
113.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15976741
|
Metro™
63UPS-SW |
63 in | 160 cm | 63 in | 160 cm |
123.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
- Chaque montant Type 304 en acier inoxydable est doté d’un bouchon en aluminium perlé sur le dessus
- Pour une utilisation avec des roulettes à tige standard
Spécification
Idéal pour les applications de lavage d’autoclave et de chariot | |
Roulette à tige Metrotrade; Super Erectatrade; | |
Acier inoxydable |