Learn More
Metro™ Roulettes à tige en polymère MetroMax iQ™
Pour une utilisation avec tous montants pour roulettes à tige mobiles en polymère MetroMax i
Marque: Metro™ 5PCBXM
Code nomenclature Nacres: JA.01
Informations supplémentaires : Poids : 2.10000kg
Description
- Nettoyage aisé
- Les roulettes permettent de déplacer aisément les unités de rayonnage afin d’accéder aux sols et aux murs
- Utilisées pour créer des chariots, elles permettent un déplacement efficace des fournitures au sein d’un établissement ou d’un campus
Roulettes à tige en polymère
- Performance résistante à la corrosion (fourche tout-polymère, essieu et matériel en acier inox)
- Roue en polyuréthane de 5 po (127 mm) de diamètre
- Roulement d’essieu à manchon
- Mécanisme de freinage actionné par orteils en option
- Protection antimicrobienne intégrée à la bande de roulement
- Charge nominale de 300 lbs. (135 kg)
- Plage de températures : -20 à 120°F (-29 à 49°C) [Continu]
- Tampons inclus
- Sondes et matériels pour roulettes nickelées
- Style tige/pivot ou tige/frein
- Tampons inclus
- Sonde, essieu et tige en acier inoxydable
- Roulements soudés (tampons inclus)
Spécification
Antimicrobien ; résistant à la corrosion | |
–20 à 120deg;F | |
Roulettes à tige de frein | |
12,7 cm | |
–49 à 49deg;C | |
300 lb |
PUR | |
5 in | |
Oui | |
137 kg | |
Rayonnage Metrotrade; MetroMax itrade; et Qtrade; | |
polymère |