Learn More
METTLER TOLEDO™ Électrodes combinées Redox / rH : Raccord à tête de vis 57
Électrode combinée pour la mesure du potentiel d’oxydation / de réduction. Les électrodes combinées rH / Redox Mettler Toledo produisent un signal de mesure à la surface du métal par un échange d’électrons avec l’oxydation-la réduction du milieu mesuré.
Marque: METTLER TOLEDO™ 51343202
309.70 EUR valable jusqu'au 2024-07-30
Utilisez le code promo "21657" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.61
Informations supplémentaires : Poids : 0.12000kg
Description
- Pour une utilisation avec les instruments de mesure METTLER TOLEDO SevenExcellence et SevenCompact ainsi que d’autres marques. Des câbles de connexion peuvent être nécessaires.
- Capturez l’étalonnage des électrodes et les résultats grâce au logiciel LabX, conçu pour une gestion avancée des données et une conformité réglementaire à la norme 21CFR part 11.
- Compatible avec l’échantillonneur automatique InMotion pour automatiser la mesure et le nettoyage de 303 échantillons maximum.
Applications à la une
- Mesure du potentiel d’oxydation/réduction (ORP)
- Eau potable
- Tours de refroidissement
- Piscines
- Réserves d’eau potable
- Eaux usées
- Laboratoire général
Accessoires & entretien
- Jonction en céramique (à l’exception du flux InLab Redox avec jonction à manchon amovible en verre)
- KCI 3M rechargeable (51350072) : Maintenir la sonde remplie d’électrolyte pour obtenir des résultats précis
- Stocker dans une solution de stockage 3M KCI (51350072) ou InLab (30111142)
- InLab Redox Pt805 et InLab Redox Ag805 : aucun électrolyte requis et doit être associé à la référence InLab (51343190)
- Recommandé pour une utilisation avec les tampons METTLER TOLEDO (sachets : 51302080, flacons : 63056116)
Spécification
S7 | |
Verre | |
Électrode combinée ; Indicateur d’anneau en platine | |
Pour la mesure du potentiel d’oxydation / de réduction d’une solution | |
ARGENTHAL avec trappe Ag+ | |
3 mol/l de KCl | |
0 à 100°C | |
170 mm | |
12 mm |
céramique | |
0°C à 100°C | |
3 mol/l de KCl | |
S7 à BNC (30281915) | |
InLab™ Redox-L | |
32° à 212°F | |
6,69 in | |
0,47 in |