Learn More
METTLER TOLEDO™ Électrodes combinées Redox / rH : Raccord à tête de vis 57
Électrode combinée pour la mesure du potentiel d’oxydation / de réduction. Les électrodes combinées rH / Redox Mettler Toledo produisent un signal de mesure à la surface du métal par un échange d’électrons avec l’oxydation-la réduction du milieu mesuré.
Marque:  METTLER TOLEDO™ 51343205
Code nomenclature Nacres: NB.61
Informations supplémentaires : Poids : 0.07000kg
Code produit. 10683004
  • 361.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 14-05-2024
Description
  • Pour une utilisation avec les instruments de mesure METTLER TOLEDO SevenExcellence et SevenCompact ainsi que d’autres marques. Des câbles de connexion peuvent être nécessaires.
  • Capturez l’étalonnage des électrodes et les résultats grâce au logiciel LabX, conçu pour une gestion avancée des données et une conformité réglementaire à la norme 21CFR part 11.
  • Compatible avec l’échantillonneur automatique InMotion pour automatiser la mesure et le nettoyage de 303 échantillons maximum.
Applications à la une
  • Mesure du potentiel d’oxydation/réduction (ORP)
  • Eau potable
  • Tours de refroidissement
  • Piscines
  • Réserves d’eau potable
  • Eaux usées
  • Laboratoire général
Accessoires & entretien
  • Jonction en céramique (à l’exception du flux InLab Redox avec jonction à manchon amovible en verre)
  • KCI 3M rechargeable (51350072) : Maintenir la sonde remplie d’électrolyte pour obtenir des résultats précis
  • Stocker dans une solution de stockage 3M KCI (51350072) ou InLab (30111142)
  • InLab Redox Pt805 et InLab Redox Ag805 : aucun électrolyte requis et doit être associé à la référence InLab (51343190)
  • Recommandé pour une utilisation avec les tampons METTLER TOLEDO (sachets : 51302080, flacons : 63056116)
Spécification
Spécification
S7
Verre
Électrode combinée ; Indicateur d’anneau en argent
Pour la mesure du potentiel d’oxydation / de réduction d’une solution
ARGENTHAL avec trappe Ag+
1 mol/l de KNO3
0 à 100°C
120 mm
12 mm
céramique
0°C à 100°C
1 mol/l de KNO3
S7 à BNC (30281915)
InLab™ Redox Ag
32° à 212°F
4,72 in
0,47 in