Learn More
METTLER TOLEDO™ Sondes de conductivité InLab™
Capteur idéal pour les mesures de conductivité générales. Les sondes de conductivité Mettler Toledo InLab disposent de capteurs de température intégrés qui permettent la correction à une température de référence.
Marque: METTLER TOLEDO™ 51302256
Code nomenclature Nacres: NB.61
Informations supplémentaires : Poids : 0.14000kg
Description
- Câbles requis inclus pour METTLER TOLEDO SevenExcellence ou SevenCompact
- Le mini-DIN se connecte à l’instrument de mesure de paillasse ; Le LTW se connecte à l’instrument de mesure portatif
- Sondes de température intégrées
- Les sondes avec des constantes cellulaires nominales nécessitent un étalonnage avant utilisation
- Les sondes avec des constantes cellulaires certifiées sont prêtes à être utilisées après l’étape de vérification - ne pas étalonner
Accessoires & entretien
- Conserver dans un endroit sec
- Manipulez avec précaution pour éviter toute modification de la constante cellulaire (la constante de cellule est une valeur physique)
- Les constantes cellulaires nominales nécessitent un étalonnage avec un étalon (voir la liste des étalons ci-dessous)
- Les constantes cellulaires certifiées nécessitent une vérification avec un étalon (voir la liste des étalons ci-dessous)
Étalons
- Sachets à usage unique de 10 µS/cm (30111141)
- Sachets à usage unique de 84 µS/cm (30111140)
- Sachets à usage unique de 1413 µS/cm (51302049)
- Sachets à usage unique de 12,88 mS/cm (51302050)
Spécification
0 ° à 100 °C | |
Mesures générales de conductivité | |
Instrument de mesure SevenEasy, SevenMulti, FiveEasy et FiveGo | |
Mini-DIN | |
0,47 in | |
4,72 in | |
120 mm | |
Verre, platine | |
Conductivité à quatre cellules |
Constante cellulaire nominale de 0,80 cm-1 | |
4 pôles platine | |
Capteur de température intégré | |
Sonde de conductivité InLab 710 | |
12 mm | |
39,3 in | |
1,20 m | |
0,01 à 500 μS/cm | |
InLab™ 710 |