Learn More
METTLER TOLEDO™ Sondes de conductivité InLab™
Capteur idéal pour les mesures de conductivité générales. Les sondes de conductivité Mettler Toledo InLab disposent de capteurs de température intégrés qui permettent la correction à une température de référence.
453.00€ - 910.00€
Spécification
À utiliser avec (application) | Mesures générales de conductivité |
---|---|
Types de capteur | Capteur de température intégré |
Types de connecteurs | Mini-DIN |
Code produit | Marque | Modèle | Constante de cellule | Plages de mesure | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Modèle | Constante de cellule | Plages de mesure | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11917791
|
METTLER TOLEDO™
51344022 |
InLab™ 731-2m | Constante cellulaire nominale de 0,57 cm-1 | 0,01 à 1 000 μS/cm |
575.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10421435
|
METTLER TOLEDO™
51344024 |
InLab™ 741 | Constante cellulaire certifiée de 0,105 cm-1 | 0,001 à 500 μS/cm |
870.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11334213
|
METTLER TOLEDO™
51344030 |
InLab™ 751-4 mm | Constante cellulaire nominale de 1,0-1 cm | 0,01 à 100 mS/cm |
790.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11344213
|
METTLER TOLEDO™
51344031 |
InLab™ 752-6mm | Constante cellulaire nominale de 1,0 cm-1 | 0,01 à 112 mS/cm |
686.28€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10723281
|
METTLER TOLEDO™
51302256 |
InLab™ 710 | Constante cellulaire nominale de 0,80 cm-1 | 0,01 à 500 μS/cm |
453.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10508062
|
METTLER TOLEDO™
51302255 |
InLab™ 720 | Constante cellulaire nominale de 0,06 cm-1 | 0,1 à 500 μS/cm |
460.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10625905
|
METTLER TOLEDO™
51344020 |
InLab™ 731 | Constante cellulaire nominale de 0,57 cm-1 | 0,01 à 1 000 mS/cm |
620.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11334223
|
METTLER TOLEDO™
30014092 |
InLab™ 731-ISM | Constante cellulaire nominale de 0,57 cm-1 | 0,01 à 1 000 mS/cm |
650.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11344223
|
METTLER TOLEDO™
30014093 |
InLab™ 731-2m-ISM | Constante cellulaire nominale de 0,57 cm-1 | 0,01 à 1000 μS/cm |
600.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11354223
|
METTLER TOLEDO™
30014094 |
InLab™ 741-ISM | Constante cellulaire certifiée de 0,105 cm-1 | 0,001 à 500 μS/cm |
910.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Mettler Toledo offre une vaste gamme de cellules de conductivité pour répondre à toute application de laboratoire. Les cellules sont livrées prêtes à l’emploi et incluent un câble et un connecteur.
- Pour toutes les gammes de conductivité
- Arbre en verre ou en époxy
- Sonde de température (NTC 30kω)
- Le certificat inclus indique la constante de cellule nominale et réelle
Spécification
Mesures générales de conductivité | |
Capteur de température intégré | |
Mini-DIN |