Learn More
METTLER TOLEDO™ Instruments de mesure du pH / des ions SevenExcellence™ S500
Commande via un écran tactile intuitif et performances de mesure supérieures alliées à un programme de sécurité complet pour des résultats sûrs et une conformité stricte. L’instrument de mesure du pH / des ions Mettler Toledo SevenExcellence S500 est un dispositif à expansion modulaire auquel il est possible d’ajouter des paramètres de mesure supplémentaires.
Marque: METTLER TOLEDO™ 30046250
Code nomenclature Nacres: NB.61
Informations supplémentaires : Poids : 1.98000kg
Description
- Il est possible d’équiper les instruments de mesure sélective d’ions (ISE), du pH, de Redox / ORP et de l’ISFET avec des modules de mesure supplémentaires pour mesurer la conductivité, la résistivité, l’oxygène dissous, la salinité, les TDS, et la BOD.
- Créez facilement des mesures et des raccourcis pour le calibrage.
- Écran tactile couleur de 7 pouces avec navigation intuitive dans les menus
- Compatible avec une vaste gamme d’électrodes pour toutes les applications
- Compatible avec nos électrodes ISM qui prennent et sauvegardent les données de calibrage automatiquement reconnues par l’instrument de mesure lorsqu’il est connecté
- L’instrument de mesure se connecte aux électrodes via BNC ; câbles S7 à BNC disponibles
- Exportez des données vers une imprimante, un fichier Excel ou un système LIMS
- Automatisation disponible pour les mesures et le nettoyage dans les applications à haut débit
- Gérez les permissions et accès utilisateurs pour garantir l’intégrité des données
- Compatible avec le logiciel LabX pour la gestion avancée des données et la conformité réglementaire à la directive 21CFR partie 11
- Programme de qualification complet en option comprenant QI / QO / QP
Spécification
RS-232, USB-A, USB-B, LAN, mini-LTW, mini-DIN, BNC, Cinch / RCA | |
± 0,1mV | |
13 étalons prédéfinis et 20 étalons définis par l’utilisateur | |
Maximum 5 points, groupe de 8 tampons prédéfinis et de 20 tampons définis par l’utilisateur | |
Monocanal | |
0,001 μS/cm à 2000 mS/cm | |
-2 à 20 | |
0,001 μs/cm à 2000 ms/cm | |
0,001 à 1 | |
–30°C à +130°C | |
Chinese, Chinese (TW), Croatian, Czech, Danish, Dutch, English (GB), English (US), French, German, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Norwegian, Polish, Portuguese (BR), Russian, Slovak, Slovenian, Spanish, Swedish, Thai, Turkish, Vietnamese | |
Kit S500 : applications biologiques et des sciences de la vie | |
0 à 999 999 mg/l | |
0,1/1mV | |
0,001 à 1 | |
± 0,1°C |
± 0,5 % | |
±0,002 | |
Maximum 5 points, groupe de 8 tampons prédéfinis et de 20 tampons définis par l’utilisateur | |
20 000 | |
TFT | |
–2000 à 2000 mV | |
0,001 μs/cm à 2000 ms/cm | |
0,001 μs/cm à 2000 ms/cm | |
0,001/0,01/0,1 | |
Instrument de mesure de pH/ISE S500, électrode de pH InLab Routine Pro-ISM, support d’électrode, 2 sachets de tampons chacun pour pH 4,01, 7, 9,21, 10,01, clé d’activation du pH EasyDirect, certificat de test, guide de mesure du pH, câble d’électrode de 1,2 m multibroches-BNC/RCA | |
250 analyses (20 000 points de données) | |
0,001 à 999 999 mg/l ppm, 0,0001 à 100 mol/L %, 0,001 à 100 000 mmol/L | |
0,001 à 1 | |
0,001 à 1 | |
0,001 à 1 | |
0,1°C |