Learn More
Merck Membranes d’ester de cellulose mixte MF-Millipore™ : Taille des pores : 0,80 μm
Conçues pour le contrôle de la qualité de l’air, les essais biologiques, la microbiologie des produits laitiers, la surveillance des particules et l’élimination des particules. Les membranes d’ester de cellulose mixte MF-Millipore™ avec des pores de 0,80 μm sont disponibles dans un large éventail de diamètres. Composées d’une membrane de cellulose mixte noire ou blanche à surface unie ou quadrillée.
Marque: Merck AABP04700
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
Conçues pour le contrôle de la qualité de l’air, les essais biologiques, la microbiologie des produits laitiers, la surveillance des particules et l’élimination des particules.Les membranes d’ester de cellulose mixtes MF-Millipore™, d’une taille de pore de 0,80 μm, sont disponibles dans une gamme de diamètres.Composées d’une membrane de cellulose mixte noire ou blanche à surface unie ou quadrillée.
Les mélanges biologiques inertes d’acétate de cellulose et de nitrate de cellulose ont fait des filtres à membrane MF-Millipore™ l’une des membranes les plus utilisées dans les applications analytiques et de recherche.Les filtres MF-Millipore™ sans surfactant Triton™ contiennent des quantités minimales d’agent humidifiant et présentent une teneur en eau extractible inférieure à celle des filtres MF-Millipore™ classiques.
Caractéristiques et avantages :
- Filtre polyvalent pour applications de surveillance biologique et environnementale
- Disponibles en plusieurs tailles de pores, colorées en noir ou blanc, avec ou sans surface quadrillée
- Compatible avec les méthodes de stérilisation à l’oxyde d’éthylène, aux rayons gamma et à l’autoclave
Spécification
Non autoclavable | |
Noir | |
Esters de cellulose mixte (MCE) | |
Non stérile | |
Pour la surveillance de l’air, les tests fluorescents et la surveillance des particules | |
AABP | |
unie | |
100 / boîte | |
Membranes filtrantes | |
47 mm |
≥ 1,0 bars, air avec eau | |
Membrane | |
0,8 μm | |
190 mL/min x cm2 | |
16 L/min/cm2 | |
Hydrophile | |
100Pack | |
150 µm | |
Hydrophile | |
47 mm |
Sécurité et traitement
- MCE 0.8µmBK PL 47mm
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- Matière solide inflammable Catégorie 1
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
Mention de danger
- H228-Matière solide inflammable.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser poudre pour l'extinction.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: nitrocellulose