Learn More
Merck Membranes d’ester de cellulose mixte MF-Millipore™ : Taille des pores : 0,80 μm
Conçues pour le contrôle de la qualité de l’air, les essais biologiques, la microbiologie des produits laitiers, la surveillance des particules et l’élimination des particules. Les membranes d’ester de cellulose mixte MF-Millipore™ avec des pores de 0,80 μm sont disponibles dans un large éventail de diamètres. Composées d’une membrane de cellulose mixte noire ou blanche à surface unie ou quadrillée.
144.00€ - 890.00€
Spécification
Autoclavable | Non autoclavable |
---|---|
Point à bulle | ≥ 1,0 bars, air avec eau |
Matériau | Esters de cellulose mixte (MCE) |
Porosité | 0,8 mu;m |
Stérilité | Non stérile |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) du filtre | Type de filtre | Qualité | Nbre par carton | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) du filtre | Type de filtre | Qualité | Nbre par carton | Prix | Quantité et disponibilité | ||
10024670
|
Merck
AAWP01300 |
13 mm | Membrane | AAWP | 100Pack |
144.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 03-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
10004560
|
Merck
AABP02500 |
25 mm | Membrane | AABP | 100Pack |
223.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 03-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
10310131
|
Merck
AAWP02500 |
25 mm | Membrane | AAWP | 100Pack |
167.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 03-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
11576395
|
Merck
AAWP037PM |
37 mm | Paires de membranes appariées en poids MF | AAWP | 50 paires |
805.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 03-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
10780303
|
Merck
AAWP037P0 |
37 mm | Membrane, recharges de moniteur | AAWP | 100Pack |
214.00€
100 pièces |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
10278050
|
Merck
AABP04700 |
47 mm | Membrane | AABP | 100Pack |
304.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 07-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10298240
|
Merck
AAWP0470M |
47 mm | Paires de membranes appariées en poids MF | AAWP | 50 paires |
890.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 03-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
10074690
|
Merck
AAWP09000 |
90 mm | Membrane | AAWP | 100Pack |
606.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 03-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11586395
|
Merck
AAWP14250 |
142 mm | Membrane | AAWP | 50Pack |
575.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 17-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10442321
|
Merck
AAWP04700 |
47 mm | Membrane | AAWP | 100Pack |
353.00€
100 pièces |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
10442131
|
Merck
AAWP03700 |
37 mm | Membrane | AAWP | 100Pack |
215.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 03-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
Description
Conçues pour le contrôle de la qualité de l’air, les essais biologiques, la microbiologie des produits laitiers, la surveillance des particules et l’élimination des particules.Les membranes d’ester de cellulose mixtes MF-Millipore™, d’une taille de pore de 0,80 μm, sont disponibles dans une gamme de diamètres.Composées d’une membrane de cellulose mixte noire ou blanche à surface unie ou quadrillée.
- Membranes hydrophiles de 150 μm d’épaisseur , avec une surface unie ou quadrillée
- Composées d’un mélange biologiquement inerte d’acétate de cellulose et de nitrate de cellulose
- Largement utilisé avec la contamination des liquides des turbines pour le carburant et l’aviation SDI, les particules et les contaminants insolubles
- Membranes blanches
Idéales pour le contrôle de la qualité de l’air, les essais biologiques, la microbiologie des produits laitiers, la surveillance des particules et l’élimination des particules - Membranes noires
Idéales pour la surveillance de l’air, les dosages par fluorescence et la surveillance des particules
Spécification
Non autoclavable | |
Esters de cellulose mixte (MCE) | |
Non stérile | |
16 L/min/cm2 | |
150 µm | |
Hydrophile |
≥ 1,0 bars, air avec eau | |
0,8 mu;m | |
190 mL/min x cm2 | |
unie | |
Membranes filtrantes |