Learn More
MFF Antibody, Biotin, R&D Systems™
Code produit 18603787 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18603787 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18603787 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP318442B
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
MFF Polyclonal specifically detects MFF in Human samples. It is validated for Immunoprecipitation∣Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène MFF
Applications Immunoprecipitation, Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Biotin
Dilution Western Blot
Formule PBS
Alias de gène mitochondrial fission factor
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recognizes region between residues Between Between 50 and 100..
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Apoptosis, Cell Biology, Endocrinology
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 56947
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Gamme de produits Novus