Learn More
MGC20410 Antibody (PCRP-BATF2-2B9), Alexa Fluor™ 594, R&D Systems™
Code produit 18610000 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18610000 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18610000 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP320913AF594
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
MGC20410 Monoclonal antibody specifically detects MGC20410 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, ELISA, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène MGC20410
Applications Flow Cytometry, ELISA, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Monoclonal
Clone PCRP-BATF2-2B9
Conjugué Alexa Fluor 594
Formule 50 mM Sodium Borate
Alias de gène basic leucine zipper transcription factor, ATF-like 2, basic leucine zipper transcriptional factor ATF-like 2, B-ATF-2, MGC20410, SARI, suppressor of AP-1 regulated by IFN
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Recombinant fragment (around aa5-140) of human MGC20410 (exact sequence is proprietary)
Méthode de purification Protein A or G purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 116071
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG2b κ
Gamme de produits Novus