Learn More
mGluR3 Antibody (SR1543), R&D Systems™
Code produit 18611904 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 μg
50 μg
Conditionnement:
100µL
50µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18611904 50 μg 50µL
18633985 100 μg 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 18611904 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP32238250ul
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
mGluR3 Monoclonal specifically detects mGluR3 in Human∣Mouse∣Rat samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène mGluR3
Applications Western Blot
Classification Monoclonal
Clone SR1543
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot 1:500-1:2000
Formule PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol.
Alias de gène GLUR3, glutamate receptor, metabotropic 3, GPRC1Cglutamate metabotropic receptor 3, GRM3, mGlu3, mGluR3, MGLUR3metabotropic glutamate receptor 3
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène A synthesized peptide derived from human mGluR3 (Uniprot #: Q14832)
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 50 μg
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche GPCR, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Neurotransmission, Vision
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 2913
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage Store at -20° C. Avoid freeze/thaw cycles.
Forme Purified
Isotype IgG