missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

mGluR7 Antibody (437310), DyLight 350, Novus Biologicals™

Code produit 18509237 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18509237 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18509237 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur FAB4405D

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

mGluR7 Monoclonal antibody specifically detects mGluR7 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène mGluR7
Applications Flow Cytometry, CyTOF
Classification Monoclonal
Clone 437310
Conjugué DyLight 350
Dilution Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène FLJ40498, glutamate receptor, metabotropic 7, metabotropic glutamate receptor 7, mGlu7, mGluR7, MGLUR7GPRC1GGLUR7
Espèces hôtes Mouse
Immunogène HEK293 human embryonic kidney cell line transfected with human mGluR7, Gln35-Ile915, Accession # Q14831
Méthode de purification Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche GPCR, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Neurotransmission, Vision
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 2917
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG2a
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.