Learn More
MGST2 Antibody, Allophycocyanin, R&D Systems™
Code produit 18607382 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18607382 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18607382 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP298515APC
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
MGST2 Polyclonal antibody specifically detects MGST2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène MGST2
Applications Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugué APC
Formule PBS
Alias de gène EC 2.5.1.18, FLJ27438, GST2MGC14097, MGST-II, microsomal glutathione S-transferase 2, Microsomal GST-2, Microsomal GST-II, truncated microsomal glutathione S-transferase 2
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human MGST2 fragment.
Méthode de purification Antigen and protein A Affinity-purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 4258
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Gamme de produits Novus