Learn More
MHC Class I (H-2Kb) Monoclonal Antibody (AF6-88.5.5.3), NovaFluor™ Red 700, eBioscience™, Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
191.00€ - 359.00€
Spécification
Antigène MHC Class I (H-2Kb)
Clone AF6-88.5.5.3
Concentration 0.1 mg/mL
Applications Flow Cytometry
Classification Monoclonal
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
17896196
Afficher les documents
Invitrogen
M052T02R03
25 μg Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
17896296
Afficher les documents
Invitrogen
M052T03R03
100 μg Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
This protein is an MHC class I alloantigen, which is involved in antigen presentation to T cells expressing CD3/TCR and CD8. HLA and MHC antibodies play a significant role in Immunopeptidomics, facilitating the identification and characterization of neoantigens through high-performance liquid chromatography coupled to tandem Mass Spectrometry.
Spécification
Spécification
MHC Class I (H-2Kb)
0.1 mg/mL
Monoclonal
Liquid
RUO
PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.2
class I major histocompatibility antigen H-2Kd; H-2 class I histocompatibility antigen, K-B alpha chain; H-2 class I histocompatibility antigen, K-D alpha chain; H-2 class I histocompatibility antigen, K-K alpha chain; H-2 class I histocompatibility antigen, K-Q alpha chain; H-2 class I histocompatibility antigen, K-W28 alpha chain; H-2K; H2-K; H-2K(B); H-2K(d); H-2K(K); H-2K(Q); H2-K1; histocompatibility 2, K1, K region; K-f; MHC class I antigen; MHC class I H2-K-b-alpha-2 cell surface glycoprotein; MHC class I heavy chain H2-K; MHC H2-K transplantation antigen
H2-K1
Primary
4° C, store in dark, DO NOT FREEZE!
AF6-88.5.5.3
Flow Cytometry
NovaFluor Red 700
Mouse
Mouse
P01901, P03991, P04223, P14428
14972
IgG2a κ
Affinity chromatography
H2-K1