missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MHC Class II Rat, PE, Clone: M5/114.15.2, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
116.55€ - 275.10€
Spécification
| Antigène | MHC Class II |
|---|---|
| Clone | M5/114.15.2 |
| Concentration | 0.5mg/mL |
| Applications | Flow Cytometry |
| Classification | Monoclonal |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
15982388
|
EnquireBio
QAB70-PE-25ug |
25 μg |
116.55€
25µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
15972388
|
EnquireBio
QAB70-PE-100ug |
100 μg |
275.10€
100µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Spécification
| MHC Class II | |
| 0.5mg/mL | |
| Monoclonal | |
| Rat | |
| 10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2 | |
| 14969 | |
| IgG2b κ | |
| Protein A/G Purified |
| M5/114.15.2 | |
| Flow Cytometry | |
| PE | |
| RUO | |
| NP_034512 | |
| H2-Ab1 and H2-Eb1 | |
| Primary | |
| Store at 2-4°C. |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit