Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA MICA pour humain
Kit ELISA sandwich
Marque:  Invitrogen™ BMS2302TEN
2883.47 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Informations supplémentaires : Poids : 1.90000kg
Code produit. 15924214
  • 4325.00€ / 10 pièces
Expédition estimée: 23-04-2024
Description
L’ELISA MICA pour humain quantifie le MICA dans le sérum, le plasma, les lysats cellulaires ou le milieu de culture cellulaire humain. Le dosage reconnaîtra exclusivement le MICA humain naturel et recombinant.
Principe de la méthode
L’ELISA (essai immuno-enzymatique) sandwich en phase solide pour MICA humain est conçu pour mesurer la quantité de la cible liée entre une paire d’anticorps appariée. Un anticorps spécifique à la cible a été prérevêtu dans les puits de la microplaque fournie. Les échantillons, étalons ou témoins sont ensuite ajoutés à ces puits et se lient à l’anticorps immobilisé (capture). Le sandwich est formé par l’ajout du second anticorps (détecteur), se liant à la cible sur un épitope différent de l’anticorps de capture. Une enzyme conjuguée a été incorporée dans le dosage. Après les étapes d’incubation et de lavage pour éliminer la microplaque des substances non liées, une solution de substrat réagit avec le complexe enzyme-anticorps-cible pour produire un signal mesurable. L’intensité de ce produit coloré est directement proportionnelle à la concentration de TP (p) présente dans l’échantillon d’origine.
Validation rigoureuse
Chaque lot fabriqué de ce kit ELISA est testé en fonction de sa qualité pour des critères tels que la sensibilité, la spécificité, la précision et la cohérence de lot à lot. Consultez le manuel du produit pour plus d’informations concernant la validation.
Les protéines du complexe majeur d’histocompatibilité (CMH) de classe I sont largement exprimées et médient la reconnaissance des antigènes intracellulaires par les cellules T cytotoxiques. Une famille de protéines apparentée, les protéines de la chaîne MHC de classe I (CMI), sont reconnues par NKG2D, un récepteur sur les cellules NK et T, et favorisent l’activité anti-tumorale. La protéine MICA, un membre de la famille des MIC, est largement exprimée sur de nombreuses tumeurs, et on pense que l’interaction MICA / NKG2D stimule la réactivité anti-tumorale des lymphocytes T. Les ARNm de MICA et MICB sont largement exprimés dans les tissus normaux, la protéine MICA étant présente dans pratiquement tous les tissus à l’exception du système nerveux, ce qui suggère que l’expression des protéines MIC n’est peut-être qu’un des composants de l’activité anti-tumorale du système immunitaire.
Spécification
Spécification
Q29983
1,09 pg/ml
Kit ELISA
Humaine
100507436
6,6%
Plaque à 96 puits pré-enduite, Standard (2 flacons), Tampon de dilution standard, Anticorps de détection biotinylé, Streptavidine HRP, Diluant HRP, Tampon de lavage, Chromagène, Solution d’arrêt, Couvercles de plaques adhésives
96 x 10 tests
Sérum, 50 μl ; plasma, 50 μl ; lysat cellulaire, 50 μl ; surnageant, 50 μl
Humaine
4 h
1,6-100 pg/ml
Biotine
Lysats cellulaires, Sérum, Surnageant, Surnageant
Lecteur de microplaques colorimétriques
MICA
5,1%
HRP
RUO
2°C à 8°C
1 h 20 min