missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MICB Antibody (B-D54), Allophycocyanin, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP3-18102APC
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
MICB Monoclonal antibody specifically detects MICB in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, ELISA
Spécification
| MICB | |
| Monoclonal | |
| APC | |
| MHC class I chain-related protein B, MHC class I mic-B antigen, MHC class I polypeptide-related sequence B, MIC-B, PERB11.2MHC class I-like molecule PERB11.2-IMX, stress inducible class I homolog | |
| Recombinant human MICB. Hybridoma: Myeloma X63/AG.8653 x Balb/c node cells | |
| 0.1 mL | |
| Biologically Active Proteins | |
| 4277 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 κ |
| Flow Cytometry, ELISA | |
| B-D54 | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu