missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Uvex Micro Black/Orange PU/PU 65004 Sandal - Width 14
Optimal shock absorption, ergonomic fit, low weight and excellent climate characteristics ensure max performance at work and redefine the limits for safety shoes; range in protection classes S3 and S1 P
157.00€
Spécification
Couleur | Noir, Orange |
---|---|
Matériau | Microvelours |
Matériau de la semelle | Polyuréthane double densité (PU/PU) |
Matériau au niveau des orteils | Composite |
Jetable | Non |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17280601
|
Uvex
6500435 |
35 |
157.00€
1 paire |
Expédition estimée: 22-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17290601
|
Uvex
6500436 |
36 |
157.00€
1 paire |
Expédition estimée: 22-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17200611
|
Uvex
6500437 |
37 |
157.00€
1 paire |
Expédition estimée: 22-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17210611
|
Uvex
6500438 |
38 |
157.00€
1 paire |
Expédition estimée: 22-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17220611
|
Uvex
6500439 |
39 |
157.00€
1 paire |
Expédition estimée: 22-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17230611
|
Uvex
6500440 |
40 |
157.00€
1 paire |
Expédition estimée: 22-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17240611
|
Uvex
6500441 |
41 |
157.00€
1 paire |
Expédition estimée: 22-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17250611
|
Uvex
6500442 |
42 |
157.00€
1 paire |
Expédition estimée: 22-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17260611
|
Uvex
6500443 |
43 |
157.00€
1 paire |
Expédition estimée: 22-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17270611
|
Uvex
6500444 |
44 |
157.00€
1 paire |
Expédition estimée: 22-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17280611
|
Uvex
6500445 |
45 |
157.00€
1 paire |
Expédition estimée: 22-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17290611
|
Uvex
6500446 |
46 |
157.00€
1 paire |
Expédition estimée: 22-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17200621
|
Uvex
6500447 |
47 |
157.00€
1 paire |
Expédition estimée: 22-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17210621
|
Uvex
6500448 |
48 |
157.00€
1 paire |
Expédition estimée: 22-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17220621
|
Uvex
6500449 |
49 |
157.00€
1 paire |
Expédition estimée: 22-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17230621
|
Uvex
6500450 |
50 |
157.00€
1 paire |
Expédition estimée: 22-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17240621
|
Uvex
6500451 |
51 |
157.00€
1 paire |
Expédition estimée: 22-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17250621
|
Uvex
6500452 |
52 |
157.00€
1 paire |
Expédition estimée: 22-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Uvex 2 Sandal 6500.4 S1 P SRC
- Sporty, multifunctional safety sandal
- Extremely light and flexible
- Latest generation of 100% metal-free Uvex Xenova™ toe cap
- Compact design, anatomical shape, good side and ankle twist stability, no thermal conductivity and anti-magnetic properties
- Metal-free, penetration-resistance insole in accordance with latest standard, which does not impact shoe flexibility
- Made with new high-performance technology for exceptional wearer comfort
- Uvex Climazone technology for optimum comfort
- Breathable, water-repellent, perforated high-tech microvelour upper material
- Distance mesh lining provides optimum breathability
- Made from synthetic textiles, suitable for those allergic to chrome
- Two Velcro™ straps for individual fit
- Virtually seam-free construction to eliminate pressure points
- Removable comfort insole, antistatic, with moisture control system and additional shock absorption in heel and at front of foot
- Soft, padded collar and tongue
- Outstanding dual density polyurethane sole unit with best shock absorption characteristics and superb slip resistance
- Free of lacquer wetting inhibitors such as silicones, phthalates, etc.
- Uvex topshield scuffcap to protect the upper and extend its life
- Meets ESD specification with volume resistance under 35 megohms
- Certified with Uvex medicare for individual, orthopedic inlay soles and individual adjustments of sole unit such as overall increase, inside and outside increase and other solutions
- Article No. 6500.4
- Standard EN ISO 20345:2011 S1 P SRC
- Sizes: 35 to 52
Spécification
Noir, Orange | |
Polyuréthane double densité (PU/PU) | |
Non | |
Unisexe | |
Uvex 2 | |
Non | |
SRC |
Microvelours | |
Composite | |
EN ISO 20345:2011 | |
Large | |
Oui | |
S1 |