missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ROBU VitraPOR™ Micro-Filter Candle, Cylindrical Shape
Micro-Filter Candle without glass tube.
Marque: ROBU VitraPOR™ 18021
Informations supplémentaires : Poids : 0.03470kg
Description
- Très résistant à la plupart des produits chimiques et à des températures allant jusqu’à 500°C
Spécification
Verre borosilicaté 3.3 | |
Non stériles | |
13 mm |
1 | |
25 mm |