Learn More
ROBU VitraPOR™ Micro-Filter Funnel
Micro-Filter Funnel for very small volumes.
Brand: ROBU VitraPOR™ 27200
Additional Details : Poids : 0.04800kg
Description
- Très résistant à la plupart des produits chimiques et à des températures allant jusqu’à 500°C
Specifications
2 mL | |
Verre borosilicaté 3.3 | |
0 | |
5 / boîte |