Learn More
ROBU VitraPOR™ Micro-Filter Funnel
Micro-Filter Funnel for very small volumes.
120.00€ - 125.00€
Code produit | Marque | Porosité | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Porosité | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
16823076
|
ROBU VitraPOR™
27200 |
0 | 2 mL |
120.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 03-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15463224
|
ROBU VitraPOR™
27203 |
3 | 2 mL |
125.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 14-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16883066
|
ROBU VitraPOR™
27081 |
1 | 0,8 mL |
120.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 03-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16843076
|
ROBU VitraPOR™
27202 |
2 | 2 mL |
120.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 03-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16873066
|
ROBU VitraPOR™
27080 |
0 | 0,8 mL |
120.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 03-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16833076
|
ROBU VitraPOR™
27201 |
1 | 2 mL |
120.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 03-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16893066
|
ROBU VitraPOR™
27082 |
2 | 0,8 mL |
120.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 03-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Highly resistant to most chemicals and temperatures up to 500°C
Spécification
Verre borosilicaté 3.3 | |
5 / boîte |