Learn More
ROBU VitraPOR™ Micro-Filter Funnel
Micro-Filter Funnel for very small volumes.
Marque:  ROBU VitraPOR™ 27202
Informations supplémentaires : Poids : 0.04800kg
Code produit. 16843076
  • 120.00€ / 5 pièces
Expédition estimée: 31-05-2024
Description
  • Très résistant à la plupart des produits chimiques et à des températures allant jusqu’à 500°C
Spécification
Spécification
2 mL
Verre borosilicaté 3.3
2
5 / boîte