Learn More
Lenz Laborglasintrumente Micro Filter Funnels
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
Marque:  Lenz Laborglasintrumente 07190410
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 11516774
  • 41.02€ / 1 pièce
Expédition estimée: 13-06-2024
Description
  • Dia. tige : 6 mm
  • Matériau : verre borosilicaté 3.3
Spécification
Spécification
2 mL
Verre borosilicaté 3.3
4