Learn More
Lenz Laborglasintrumente Micro Filter Funnels
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
40.12€ - 41.02€
Spécification
Capacité (métrique) | 2 mL |
---|---|
Matériau | Verre borosilicaté 3.3 |
Code produit | Marque | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11586764
|
Lenz Laborglasintrumente
07190110 |
1 |
40.12€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11516774
|
Lenz Laborglasintrumente
07190410 |
4 |
41.02€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11576764
|
Lenz Laborglasintrumente
07190010 |
0 |
40.12€
1 pièce |
Expédition estimée: 31-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Stem dia.: 6 mm
- Material: borosilicate glass 3.3
Spécification
2 mL | |
Verre borosilicaté 3.3 |