missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ROBU VitraPOR™ Micro-Immersion Filter

Micro-Immersion Filter for reverse filtration.

Marque:  ROBU VitraPOR™ 25101

Informations supplémentaires : Poids : 0.04660kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 16833066

  • 88.05€ / 5 pièces

Expédition estimée: 10-10-2022
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier

Description

Description

  • Très résistant à la plupart des produits chimiques et à des températures allant jusqu’à 500°C
Spécification

Spécification

Verre borosilicaté 3.3
Non stériles
100 mm
1
5/boîte
10 mm
Vidéos
FDS
Documents
Certificats
Promotions

Promotions