Learn More
Applied Biosystems™ MicroAmp™ 96-Well Reaction Tube/Tray/Retainer Set, 0.2 mL
Unité entièrement préassemblée contenant des tubes de réaction MicroAMP sans bouchons pré chargés dans un plateau/dispositif de retenue à 96 puits MicroAMP
Marque: Applied Biosystems™ 403086
1445.85 EUR valable jusqu'au 2024-06-28
Utilisez le code promo "21649" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.15
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Includes: Contient 100 kits de retenue pour tube de réaction à 96 puits / plateau MicroAmp. Conserver à température ambiante.
Requires : Bouchons ou couvercles de plaque complets pour sceller les tubes
Description
Conçu de manière optimale pour une PCR précise sur les thermocycleurs Applied Biosystems 0,2 ml.
- Conditionnements en vrac économiques de 100 unités
- Non stérile et autoclavable
- Utilisés avec tous les instruments dotés de capots pour les échantillons chauffés afin d’éliminer la condensation et le besoin d’une superposition d’huile minérale
- Les tubes de réaction MicroAmp exclusifs sont essentiels pour une PCR hautes performances et contribuent à assurer la plus grande uniformité de température et d’amplification pour vos échantillons
Reportez-vous au manuel de l’utilisateur ou à la notice pour obtenir des informations sur la marque et la licence restreinte.
PCR et PCR en temps réel, PCR en temps réel (qPCR)
Spécification
Contient 100 kits de retenue pour tube de réaction à 96 puits / plateau MicroAmp™. Conserver à température ambiante. | |
Naturel | |
Thermocycleur 2720, thermocycleur 6100, GeneAmp 9700, thermocycleur 2720 | |
100 ensembles |
MicroAmp™ | |
Kit de tube de réaction à 96 puits, plateau et dispositif de retenue MicroAmp | |
Plaques à 96 puits |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.