Learn More
Thermo Scientific™ Microcentrifugeuse MicroCL 21R
Accélérez la préparation de routine des échantillons avec cette microcentrifugeuse à haute vitesse (jusqu’à 21,000 xg) et de grande capacité, disponible avec réfrigération.
6695.00€
Spécification
Capacité | 24 x 1,5/2 ml |
---|---|
Vitesse max. | 14 800 tr/min |
FCR max. | 21100 x G |
Niveau sonore | 50 dB(A) |
Plage de températures | -9°C à +40°C |
Code produit | Marque | Description | Alimentation électrique | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Alimentation électrique | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10733625
|
Thermo Scientific™
75002470 |
Centrifugeuse MicroCL 21R, réfrigérée | 230 V 50/60 Hz | Rotor 24 24 x 1.5/2.0 ml avec couvercle de confinement biologique ClickSeal |
6695.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-10-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
Description
Les microcentrifugeuses Thermo Scientific™ MicroCL 17 et 21 allient puissance, polyvalence et simplicité pour traiter les échantillons en toute sécurité avec un minimum d'encombrement.
Associez-les à notre vaste gamme de rotors et obtenez la vitesse et la polyvalence dont vous avez besoin pour réaliser des protocoles simples ou plus complexes.
Répondez à vos besoins en matière de séparation de microvolumes grâce aux éléments suivants :- Accélération exceptionnelle jusqu’à 21,000 ×g en seulement 12 secondes.
- Les modèles réfrigérés permettent un refroidissement à partir de la température ambiante jusqu’à la température de consigne en seulement 9 minutes.
- Choisissez l’un des 7 rotors pour microcentrifugeuse en option pour trouver ce qui convient le mieux à votre application :
- Excellente résistance à la corrosion grâce à des rotors légers conçus en polymère.
- Rotor standard qui permet d’analyser 24 microtubes à centrifuger sur une seule rangée, des tubes de 1.5 à 2.0 ml aux mini-préparations et colonnes à centrifuger.
- Ouverture et fermeture du rotor ergonomique en un clic et conception transparente pour plus de sécurité et de confort avec les couvercles de confinement biologique Thermo Scientific ClickSeal.
- Rotor Dual Row unique rendant inutile l’utilisation d’adaptateurs.
- Fonctionnement simplifié grâce à des commandes intuitives, des affichages faciles à lire et la fermeture rapide en un clic du couvercle de la centrifugeuse.
- Conception élégante, légère et compacte.
- Durable, facile à nettoyer et à entretenir.
- Fonctionnement silencieux qui favorise un environnement sûr et sans stress.
- Conformité avec les dernières normes cliniques et de sécurité, y compris la directive 98/79/CE relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro.
Spécification
24 x 1,5/2 ml | |
21100 x G | |
-9°C à +40°C | |
Réfrigéré | |
2 ans | |
De 1 à 99 min (par incréments de 1 min) ; mode CONTINU | |
12,9 x 11,6 x 17,5 po (33,0 x 29,5 x 44,5 cm) | |
Thermo Scientific |
14 800 tr/min | |
50 dB(A) | |
CEI 61010-1, CEI 61010-2, CEI 61010-020. Certifié CSA, marqué CE, conforme DIV, certifié pour le confinement biologique | |
Centrifugeuse MicroCL 21R, réfrigérée | |
Oui | |
CEI 61010-1, CEI 61010-2-020 (pour plus de renseignements, veuillez vous reporter au manuel) | |
62,0lb (28,0 kg) |