Learn More
Ansell Edmont™ Gants en nitrile à usage unique Microflex™ 93-823
13.73 EUR valable jusqu'au 2024-06-30
Utilisez le code promo "21742" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "21742" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Dimensions:
5,5/6
6,5/7
7,5/8
8,5/9
9,5/10
Description
- Gants en nitrile à usage unique
- Cliniquement prouvés pour diminuer les rougeurs et démangeaisons associées à la dermatite de contact
- Conçus sans utiliser d’additifs chimiques (y compris des accélérateurs) qui sont connus pour irriter la peau
- Sans danger pour les personnes à peau sensible ou sujettes à des réactions allergiques
- Bouts des doigts texturés
- La réduction de la quantité de surfactant utilisée pour fabriquer les gants permet une préhension sûre et fiable lors de la manipulation d’objets
- Sensibilité accrue en raison de la finesse du polymère d’une épaisseur de paume de 0,06 mm et d’une épaisseur au bout des doigts de 0,10 mm
- Matériaux ultra-souples offrant confort et bon ajustement en cas de port prolongé et entraînant une augmentation de la productivité des travailleurs
Applications :
- Tests analytiques / Mesures
- Assemblage et inspection
- Biotechnologies
- Nettoyage
- Analyse de scènes de crime
- Manipulation de pièces et matériaux petits en sensibles
- Travaux de maintenance et d’entretien
- Analyse de laboratoire
- Petites tâches d’assemblage
- Préparation de produits pharmaceutiques
Spécification
Certifications/Conformité | EN 420:2003 + A1:2009 et EN 374:2003 |
Description | Préhension : Bouts des doigts texturés |
Couleur | Bleu |
Matériau | Nitrile |
Poudré | Non poudrés |
Type de produit | Gants en nitrile |
Dimensions | 6,5/7 |
Épaisseur (métrique) | 0,06mm |
Type de manchette de gant | À bord roulé |
Type d’emballage | 1000 gants par carton d’emballage, 100 gants par distributeur, 10 distributeurs par carton d’emballage |