Learn More
Ansell™ Combinaisons Microgard™ 1500 Plus FR avec capuche
240.19 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "22917" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "22917" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Dimensions:
Moyenne
Grande taille
XL
2XL
3XL
Description
- Combinaison Catégorie III avec capuche à 3 pièces
- Coutures cousues (rouge)
- Élastique aux poignets, aux boucles, à la taille et aux chevilles.
- Fermeture éclair à 2 sens avec rabat tempête refermable
- Ignifuges et antistatiques
- Non tissées Polypropylène SMMS
- Perméable à l’air et à la vapeur d’eau (“respirable”) pour réduire le risque de stress thermique
- Antistatique conformément à la norme EN1149-5
- L’ajustement optimisé du corps garantit une liberté totale des mouvements lorsqu’elle est portée sur des vêtements de protection contre la chaleur et les flammes (EN ISO 14116 Indice 2 ou supérieur).
Spécification
Type de produit | Combinaison de protection |
Dimensions | 3XL |
Matériau | SMMS, polypropylène |
Couleur | Blanc |
Type de taille | Élastiquées |
Type de cheville | Élastique |
Type de manchette | Élastique, Boucles |
Type de goulot | Avec hotte |
Hood Type | 3 parties |
Type de bouchon | Fermeture éclair avant à 2 sens avec fermeture sous patte |