Learn More
Ansell™ Combinaisons Microgard™ 2000 Standard SOCO/CSI avec capuche
Click to view available options
Dimensions:
S
Moyenne
Grande taille
XL
2XL
3XL
Description
- Les poches auto-adhésives peuvent être placées n’importe où sur le vêtement pour fixer l’équipement
- Les boucles empêchent le mouvement de la manchettes lorsque vous travaillez au-dessus de la tête
- Protection contre les agents biologiques dans la classe de performance la plus élevée conformément à la norme EN 14126
- Antistatiques conformément à la norme EN 1149-5
- Élastique au niveau de la capuche, des poignets de la taille et des chevilles
- 2Fermeture éclair à sens avec rabat tempête refermable
- Capuche à 2 pièces avec mentonnière
- Double boucles
- Comprend 2 poches
Spécification
Type de produit | Combinaison de protection |
Dimensions | 3XL |
Matériau | Film en polyéthylène microporeux |
Couleur | Blanc |
Type de taille | Élastiquées |
Type de cheville | Élastique |
Type de manchette | Élastique |
Type de goulot | Avec hotte |
Hood Type | 2 panneaux avec mentonnière |
Type de bouchon | Fermeture éclair avant à 2 sens avec fermeture sous patte |