Learn More
Ansell™ Combinaisons blanches Microgard™ 2000 Standard avec capuche et bottes
204.21 EUR valable jusqu'au 2024-04-30
Utilisez le code promo "21673" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "21673" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Dimensions:
S
Moyenne
Grande taille
XL
2XL
Description
- Combinaison avec capuche à 3 pièces et bottes avec semelles antidérapantes
- Coutures liées blanches
- Élastique au niveau de la capuche, de la taille et des poignets
- Avec boucles.
- Fermeture éclair à 2 sens avec rabat tempête refermable
- Traitement antistatique
Spécification
Type de produit | Combinaison de protection |
Dimensions | S |
Matériau | Film en polyéthylène microporeux |
Couleur | Blanc |
Type de taille | Élastiquées |
Type de manchette | Élastique |
Type de goulot | Avec hotte |
Hood Type | Élastique, 3 panneaux |
Type de bouchon | Fermeture éclair avant à 2 sens avec fermeture sous patte |
Type de couture | Lié |