Learn More
Hamilton™ Système de dilution/distribution Microlab™ 600
Dilution / distribution avec une précision supérieure à 99 %, indépendamment de la viscosité du liquide, de la pression de la vapeur et de la température.Le système de dilution / distribution Microlab™ 600 est une pompe à seringue extrêmement précise équipée d’une interface utilisateur graphique conçue pour diluer et distribuer des volumes de 10 μl à 50 ml avec simplicité et rapidité.
6555.00€ - 9220.00€
Code produit | Marque | Type de produit | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de produit | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12341243
|
Hamilton™
ML625-DIL |
Diluteur à seringue double | Contrôleur avancé |
9220.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
12808495
|
Hamilton™
ML620-DIS |
Distributeur à seringue unique | Contrôleur avancé |
6615.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17492193
|
Hamilton™
ML625-CNT |
Distributeur continu à seringue double | Contrôleur avancé |
7660.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
12888485
|
Hamilton™
ML610-DIS |
Distributeur à seringue unique | Contrôleur de base |
6555.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17482193
|
Hamilton™
ML615-CNT |
Distributeur continu à seringue double | Dispositif de commande de base |
7525.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
15136852
|
Hamilton™
ML615-DIL |
Diluteur à seringue double | Contrôleur de base |
7720.00€
1 unité |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
- Disponible en seringue à système simple ou double
- Les moteurs pas-à-pas de précision à couple élevé offrent une position précise
- Prend en charge les seringues de 10μà 50 ml (si aucune seringue(s) n’est sélectionnée au moment de la commande, les références –DIS seront livrées avec une (des) seringue(s) de 1 ml et les –CNT seront livrées avec des seringues de 10 ml.)
- Diamètres des tubes :Calibre 12 ou 18
- Port Ethernet pour la communication avec le contrôleur ou le réseau d’entreprise
- Kit d’imprimante disponible
Caractéristiques de la pompe à seringue
- Moteurs à soupape à couple élevé
- La seringue de précision entraîne une résolution de 48 000 étapes en 60 minutes
- Boutons d’alimentation et d’amorçage lumineux
- Ports de déclenchement indépendants gauche et droit
- Ventilation de chaleur sans ventilateur
- Entrée de puissance de 24 V
- Entrée/sortie de la chaîne CAN Daisy
- Port de console RS-232
- Alimentation par Ethernet (PoE)
- Entrées/sorties TLL
Diluteur à seringue double
- Crée une dilution allant jusqu’à 1:50 000 en une seule étape
- Réduit le temps de préparation et le tampon gaspillé
- Nettoie la tubulure entre chaque échantillon
- Imprime sur du papier standard, non thermique 8 1/2 × 11 et A4
- Interfaces avec le logiciel de conformité gratuit disponible pour les périphériques Advanced Microlab™
- Satisfait aux exigences réglementaires CFR21 Partie 11 et FDA BPF/BPL en imprimant facilement tous les fichiers journaux directement depuis le contrôleur du périphérique
Distributeur :Procédé par ajout connu d’échantillons, titration, dosage animal (gavage oral), ajout de réactif aux réacteurs chimiques, chimie des flux, fabrication, par ex. distribution de mercure pour ampoules, remplissage de cartouches d’encre, distribution d’époxy et de colle, thérapie nasale (visqueuse), lentilles de contact.
Diluteur :Analyses médico-légales de l’alcool dans le sang et analyses d’urine, détection de métaux dans les laboratoires de test, test des sols et de l’eau dans les analyses environnementales, analyses d’huile dans le cadre de la maintenance préventive, tests des alcools dans la fabrication du vin et de la bière.
NOTE : Si aucune seringue(s) n’est sélectionnée au moment de la commande, les références –DIS seront livrées avec une (des) seringue(s) de 1 ml et les –CNT seront livrées avec des seringues de 10 ml.
Order Info
Kit d’imprimante Microlab 600 vendu séparément
Specifications
Microlab 600 |