Learn More
Micronova™ Brosse pour siphon de sol
Pour le nettoyage des siphons de sol
67.65€ - 77.95€
Spécification
Matériau de la poignée | Plastique |
---|---|
Stérilité | Non stérile |
Instructions d’entretien | Conserver à température ambiante |
Jetable | Non |
À utiliser avec (application) | Pour le nettoyage des évacuations au niveau du sol |
Code produit | Marque | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12755715
|
Micronova™
BRBL-46 |
Brosse de vidange, filetage de type ACME |
67.65€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12745725
|
Micronova™
BRHFD-36 |
Manche de brosse |
77.95€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- La tête de brosse est dotée de poils noirs à des fins de codage couleur
- Longueur de la poignée : 91,4cm (36 po.)
- Sur la poignée figure la mention “Uniquement pour les évacuations au niveau du sol”
Spécification
Plastique | |
Conserver à température ambiante | |
Pour le nettoyage des évacuations au niveau du sol |
Non stérile | |
Non | |
Produits chimiques |